Learn More
Kupfer(I)-chlorid, ≥99 %, ReagentPlus™, gereinigt, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120341 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15642240
Marke: Honeywell Research Chemicals 22433225G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, Stücke, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-89-6
Summenformel ClCu
Molekulargewicht (g/mol) 98.996
MDL-Nummer MFCD00010971
InChI-Schlüssel OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kupferchlorid, Kupfer(I)-chlorid, Kupferchlorid CuCl, Kupfermonochlorid, Dikupferdichlorid, Kupfer1+-Chlorid, Chlorid Medny Tschechisch, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC-Name Chlorkupfer
SMILES Cl[Cu]
Spezifikation
Siedepunkt 1490 °C
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-chlorid
Schmelzpunkt 430 °C
Namenshinweis Gereinigt
Farbe Grau
Menge 25 g
Strukturformel CuCl
UN-Nummer UN2802
Formelmasse 99 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dampfdruck 1.3 mmHg (546 °C)