Learn More
Kupfer(I)-chlorid, ≥97,0 % (RT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15656020 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15656020
Marke: Honeywell-Fluka 6116825G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥97.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-89-6
Summenformel BrCu
Molekulargewicht (g/mol) 143.45
MDL-Nummer MFCD00010969
InChI-Schlüssel NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kupfer(I)-bromid, Kupferbromid CuBr, Kupfer1+-Bromid, Kupfermonobromid, Kupferbromid, Kupfer-1-bromid, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC-Name Bromkupfer
SMILES [Cu+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1345 °C (1013 hPa)
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-bromid
Schmelzpunkt 492 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Strukturformel CuBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 143.45 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (RT)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 4.98 g/cm3