Learn More
Copper(I) Chloride, ≥97.0%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15600880 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15600880
Marke: Honeywell-Fluka 08253250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-89-6
Summenformel ClCu
Molekulargewicht (g/mol) 98.996
MDL-Nummer MFCD00010971
InChI-Schlüssel OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC-Name Chlorkupfer
SMILES Cl[Cu]
Spezifikation
Siedepunkt 1490°C
Chemischer Name oder Material Copper(I) Chloride
Schmelzpunkt 430°C
Farbe Grau
pH 5.0 (at 50.00g/L 20°C)
Menge 250 g
Strukturformel CuCl
UN-Nummer UN2802
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water, 0.47g/L at 20°C (USP brand)
Formelmasse 99g/mol
Reinheit (%) ≥97.0%
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Small beads
Dampfdruck 1.3mmHg (546°C)
Dichte 3.530g/cu.cm