Learn More
Kupfer(I)-bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Es findet viele Anwendungen in der organischen Synthese, als Katalysator und als Reagenz. Es wird als Katalysator in der Sandmeyer-Reaktion zur Herstellung von Arylbromiden aus Arylaminen durch Diazoniumsalze verwendet. Es bildet Komplexe mit Lewis-Basen, wie Dimethylsulfid, das ein Vorläufer von kupferorganischen Reagenzien ist. Reaktionen mit radikalischer Atomtransferpolymerisation (Atom Transfer Radical Polymerization, ATRP) und Cu-katalysierten dehydrierenden Kupplungsreaktionen (Cross-Dehydrogenative Couplings, CDC) werden von CuBr-Komplexen katalysiert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1345°C |
| Schmelzpunkt | 492°C |
| CAS | 7787-70-4 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 50 g |
| Summenformel | BrCu |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Copper(I) bromide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Copper bromide