Learn More
Kupfer(I)-bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397347
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11397347
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011605.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Katalysator
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-70-4
Summenformel BrCu
Molekulargewicht (g/mol) 143.45
MDL-Nummer MFCD00010969
InChI-Schlüssel NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC-Name Bromkupfer
SMILES [Cu+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1345°C
Chemischer Name oder Material Copper bromide
Schmelzpunkt 492°C
Farbe Schwarz-grau
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CuBr
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,2659
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in cold water; Decomposes in hot water; Soluble in HBr,HCl,and ammonium hydroxide solution.
Formelmasse 143.45
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 4.710 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper bromide