Learn More
Copper(I) Bromide, 98%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120338 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15631950
Marke: Honeywell-Fluka 21286550G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-70-4
Summenformel BrCu
Molekulargewicht (g/mol) 143.45
MDL-Nummer MFCD00010969
InChI-Schlüssel NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC-Name λ¹-copper(1+) bromide
SMILES [Cu+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1345°C
Chemischer Name oder Material Copper(I) Bromide
Schmelzpunkt 492°C
Farbe Blaugrün
Physikalische Form Solid
Menge 50 g
Strukturformel CuBr
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 143.45g/mol
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Dichte 4.71g/mL at 25°C