Learn More
Kupfer(I)-bromid, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10193830
Marke: Thermo Scientific Acros 199580010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7787-70-4 | BrCu | 143.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-70-4
Summenformel BrCu
Molekulargewicht (g/mol) 143.45
MDL-Nummer MFCD00010969
InChI-Schlüssel NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC-Name Bromkupfer
SMILES [Cu+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1345.0°C
Chemischer Name oder Material Copper(I) bromide
Schmelzpunkt 504.0°C
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel CuBr
Fieser 01,165; 02,90; 03,67; 04,108; 05,163; 06,143; 07,79; 08,116; 11,140; 12,286; 14,99; 16,96
Merck Index 15, 2649
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: decomposes in hot water, sol. in hcl, hbr, nh4oh (formation of complexes), prectically insoluble in conc. h2so4 and acetone, insoluble matter in hcl: ≤0.02%
Formelmasse 143.45
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.71
Dichte 4.7100g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.