Learn More
Kupfer(I)-bromid, ≥98.0 % (RT), Honeywel™
Catalog Number 15606020
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
7787-70-4
BrCu
143.45
MFCD00010969
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Kupfer(I)-bromid, Kupferbromid CuBr, Kupfer1+-Bromid, Kupfermonobromid, Kupferbromid, Kupfer-1-bromid, cubr, copper 1 bromide
24593
[Cu+].[Br-]
7787-70-4
BrCu
143.45
MFCD00010969
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Kupfer(I)-bromid, Kupferbromid CuBr, Kupfer1+-Bromid, Kupfermonobromid, Kupferbromid, Kupfer-1-bromid, cubr, copper 1 bromide
24593
[Cu+].[Br-]
purum p. a., ≥98.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-bromid
Menge 500 g
Strukturformel CuBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Bromkupfer
Formelmasse 143.45 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (RT)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 4.71 g/ml bei 25 °C