Learn More
Alfa Aesar™ Kupfergermanid, 99.99 % (Metallbasis)
Marke:  Alfa Aesar™ 045604.09
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Menge 10g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442407
  • 175.22 CHF / 10 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 05-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
CuGe
MFCD12546178
Spezifikation
Copper germanide
CuGe
136.16
99.99%
10g
(Metallbasis)
MFCD12546178
Stücke
3 to 6mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation