Learn More
Kupfer-Gaze, 50 Mesh gewebt aus Draht mit 0.23 mm (0.009 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 x 900 mm
500 x 900 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334677 100 x 900 mm 1 Stück
11324677 500 x 900 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039713.WP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Specifications
Chemischer Name oder Material Copper gauze
Namenshinweis Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Menge 100 x 900 mm
Netzgröße 50 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Drahtgewebe