Learn More
Kupferfolie, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC, frei von Sauerstoff, hohe Leitfähigkeit), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403955
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15403955
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045168.GT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Namenshinweis Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 1.6mm (0.064 in.) thick
Aussehen Copper colored foil
Dichte 8.94g/cm3
Menge 150 x 150 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie
IUPAC-Name Salpetersäure