Learn More
Kupferfolie, 0.1 mm Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11316179 50 x 50 mm -
11350258 100 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316179 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042973.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored foil
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick