Learn More
Sampling Systems™ Kupfergeflechtkabel
Artikelnummer. 15869341 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
50 m
Packungsgröße:
25 Meter
50 Meter
Artikelnummer. 15869341
Marke: Sampling Systems™ 5070C25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Kupfergeflechtkabel sind für den Einsatz mit der EX-Handrolle in ATEX-geschützten Umgebungen vorgesehen.
  • Geflochtenes Kabel aus Kupferdraht
  • Für den Einsatz mit der Handrolle Ex in explosionsgefährdeten Umgebungen
Spezifikation
Produkttyp Kabel
Material Kupfer
Beschreibung Kupferkabel
Länge (metrisch) 25 m