Learn More
Kupfer-bis-(Trifluormethylsulfonyl)imid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15402887 1 g 1 Gramm
15422887 250 mg 250 Milligramm
15412887 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 047162.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 291300-50-0 | C2CuF6NO4S2 | 343.681 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 291300-50-0
Summenformel C2CuF6NO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 343.681
MDL-Nummer MFCD23380170
InChI-Schlüssel MSFHCZUIBARZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 134159300
IUPAC-Name Bis(Trifluormethylsulfonyl)azanid;Kupfer(1+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Cu+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Farbe Blau
Strukturformel [(CF3SO2)2N]Cu
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Formelmasse 343.68
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Product Identifier
  • Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide