Learn More
Kupfer-Beryllium-Stab, Legierung C17200, 3.18 mm (0.125 in.) Durchmesser, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426485
Click to view available options
Menge:
25 cm
Packungsgröße:
25 Zentimeter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15426485
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042480.BU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper Beryllium rod, Alloy C17200
Namenshinweis 3.18mm (0.125 in.) dia.
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Cu:Be; 98.1:1.9 wt%
Menge 25 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈16.6g/25cm
Form Stange
MDL-Nummer MFCD01320550