Learn More
Kupfer-Beryllium-Folie, Legierung C172, 0.13 mm (0.005 in.) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406415
Change view
Click to view available options
Menge:
150 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15406415 150 x 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15406415 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041911.GU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper Beryllium foil, Alloy C172
Namenshinweis 0.13mm (0.005 in.) thick, Temper: half hard
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Cu:Be; 98.1:1.9 wt%
Menge 150 x 200 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈32.6g/150x200mm
Form Folie
MDL-Nummer MFCD01320550
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.