Learn More
Methanolsynthese-Katalysator auf Kupferbasis, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper based methanol synthesis catalyst |
Farbe | Braun bis Schwarz |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Physikalische Form | Pellet, pelletieren |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
S15G054 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 045776.36,045776.A4,045776.A1 |
I06Z036 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 045776.36,045776.A4,045776.A1 |
X03F006 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 045776.36,045776.A4,045776.A1 |
C18W019 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 045776.36,045776.A4,045776.A1 |
S04F004 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 045776.36,045776.A4,045776.A1 |