Learn More
Kupfer, Aluminiumbronze, ARMI ∣MBH
Product Code. 30002515
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30002515 1 Ea. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30002515 Supplier ARMI/MBH Supplier No. MBH32X ALB6 K
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ARMI ∣MBH produziert hochwertige, zertifizierte Referenzmaterialien für Metalllegierungen und legt Standards für Spark-OES fest. ICP und Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Das Angebot umfasst Stahl, Aluminium, Titan, Nickel, Kobalt, Kupfer, Magnesium und mehr.
Kupfer, Aluminium, Bronze Ø 40x15mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Silver/Magnesium/Arsenic/Silicon/Lead/Tin/Zinc/Cobalt/Manganese/Iron/Nickel/Aluminium/Copper/Phosphorus
CAS 7440-50-8
Menge 1 Ea.
Form Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Silver 0.0082 %/Magnesium 0.0104 %/Arsenic 0.0116 %/Silicon 0.073 %/Lead 0.0749 %/Tin 0.12 %/Zinc 0.126 %/Cobalt 0.139 %/Manganese 0.787 %/Iron 2.71 %/Nickel 5.42 %/Aluminium 9.69 %/Copper 80.77 %/Phosphorus (0.006) %