Learn More
Kupfer, ACS Reagenz, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813420
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
Kupfer
[Cu]
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
Kupfer
[Cu]
Chemischer Name oder Material Copper
Schmelzpunkt 1083.0°C
Siedepunkt 2595.0°C
Strukturformel Cu
Menge 100 g
Formelmasse 63.54
Güte ACS-Reagenz