Learn More
Kupfer ,1000 μg/ml, AAS-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
44.55 CHF - 99.45 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-50-8, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | Cu |
Molekulargewicht (g/mol) | 63.55 |
MDL-Nummer | MFCD00010965 |
InChI-Schlüssel | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23978 |
ChEBI | CHEBI:30052 |
IUPAC-Name | Kupfer |
SMILES | [Cu] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11309159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088061.AE |
100 mL |
44.55 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11376339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088061.AP |
500 mL |
99.45 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Copper, AAS standard solution is used to determine copper in samples of water and water-suspendedsediment with a specific conductance not greater than 10,000 μS/cm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7440-50-8, 7732-18-5 | |
63.55 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30052 | |
[Cu] |
Cu | |
MFCD00010965 | |
23978 | |
Kupfer |
Spezifikation
Copper | |
17mm Hg at 20°C | |
Cu | |
Farblos | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
Kupfer | |
23978 | |
AAS-Standard |
7440-50-8, 7732-18-5 | |
Flüssig | |
MFCD00010965 | |
Miscible with water | |
[Cu] | |
63.55 | |
CHEBI:30052 | |
Salpetersäure:5%; Kupfer:0,1 %; Wasser:94,9% |
Sicherheit und Handhabung
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P390
Gehäuse H290-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Copper, AAS standard solution, Specpure, Cu 1000
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid