Learn More
Coomassie Brillantblau R-250, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436101 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436101 25 g 25 Gramm
11426101 5 g -
11446101 100 g -
11456101 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11436101 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219068225
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 6104-59-2
Summenformel C45H44N3NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 825.97
MDL-Nummer MFCD00041762
InChI-Schlüssel HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Brillantblau R, Säureblau 83
PubChem CID 61365
IUPAC-Name Natrium {4-[(4-Ethoxyphenyl)amino]phenyl}bis(4-{ethyl[(3-Sulfonatophenyl)methyl]amino}Phenyl)methylium
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coomassie Brilliant Blue R-250
Namenshinweis Vor Luft schützen, um die Absorption von Kohlendioxid zu vermeiden.
Prozentgehaltsbereich ∽ 50 %
Formelmasse 826
Farbe Braun bis Violett
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver