Learn More
Coomassie Brilliant Blue R-250, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10573165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10573165 50 g Bernsteinfarbiges Glas -
10041653 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10573165 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP10150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Brilliant Blue R-250 wird häufig zum Färben von Proteinen in Polyacrylamid-Gelen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6104-59-2
Summenformel C45H44N3NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 825.97
MDL-Nummer MFCD00041762
InChI-Schlüssel HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Coomassie Blue R-250
PubChem CID 61365
IUPAC-Name Natrium;3-[[4-[[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Mmethyl]-N-Ethylanilin]Methyl]Benzolsulfonat
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Brilliant Blue R-250
Schmelzpunkt 174°C
Extinktionskoeffizient 700g(-1) cm(-1) min.
Identifizierung Pass Test
Lambda max. 590 to 594nm
Formelmasse 825.96
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Dichte 0.25g/cm³
Farbindex Nr. 42660
Farbe Braun/Rot
pH 6.2
Menge 50 g
Physikalische Form Pulver