Learn More
Coomassie Brilliant Blue R-250, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10041653
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10041653 25 g Glasflasche 25 Gramm
10573165 50 g Bernsteinfarbiges Glas -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10041653 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP10125
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Brilliant Blue R-250 wird häufig zum Färben von Proteinen in Polyacrylamid-Gelen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6104-59-2
Summenformel C45H44N3NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 825.97
MDL-Nummer MFCD00041762
InChI-Schlüssel HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Coomassie Blue R-250
PubChem CID 61365
IUPAC-Name Natrium;3-[[4-[[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Mmethyl]-N-Ethylanilin]Methyl]Benzolsulfonat
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brilliant Blue R-250
Schmelzpunkt 174°C
Extinktionskoeffizient 700g(-1) cm(-1) min.
Identifizierung Pass Test
Lambda max. 590 to 594nm
Formelmasse 825.96
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Glasflasche
Dichte 0.25g/cm³
Farbindex Nr. 42660
Farbe Braun/Rot
pH 6.2
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver