Learn More
Coomassie Brillantblau G-250, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441642 10 g 10 Gramm
11455951 5 g -
11465951 25 g -
11475951 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11441642 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04808274
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nützlicher Farbstoff für SDS-Gele, da er Proteine mit minimaler Hintergrundfarbe leicht färbt
  • Proteinfärbemittel in der Elektrophorese.
  • Wird im farbstoffbindenden Bradford Proteinassay verwendet.
  • Es wurde ein Mechanismus für die Bindung von Farbstoffen an Proteine vorgeschlagen, der auf der Messung der Absorptionsspektren von Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) bei der Titration des Farbstoffreagenz basiert, wenn kein Protein und keine Reaktion auf verschiedene Polyaminosäuren vorhanden ist.
  • Brilliant Blue G wird zur Bestimmung der kritischen Mizellenkonzentration von Reinigungsmitteln verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6104-58-1
Summenformel C47H48N3NaO7S2
PubChem CID 6328534
IUPAC-Name Natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]-2-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Methyl]-N-Ethyl-3-Methylanilin]Methyl]Benzolsulfonat
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coomassie Brilliant Blue G-250
Namenshinweis Vor Luft schützen, um die Absorption von Kohlendioxid zu vermeiden.
Synonym Säureblau 90, Brillantblau G
InChI-Schlüssel RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Molekulargewicht (g/mol) 854.025
Formelmasse 854
Güte Elektrophorese
Farbe Blau bis Violett
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver