Learn More
Corning™ CoolRack™ V Blutentnahmeröhrchenmodule
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 Röhrchen mit 13 mm oder 16 mm Durchmesser, leichtes isoliertes 1-Modul, Wärme leitende Basis und Isolierendes Äußeres
9 (13 x 100 mm-Blutentnahmeröhrchen oder 5 ml-Kryofläschchen)
9 (13 x 75 mm Blutentnahmeröhrchen)
9 (16 x 100 mm Blutentnahmeröhrchen)
Bauweise/Design:
CoolRack V Modul für Blutentnahmegefäße
CoolRack V13
CoolRack V16
CoolRack VS13
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Kompensation der von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden
- Setzen Sie das Modul direkt auf eine Wärmequelle zwischen -196 und >100°C und es wird sich schnell an diese Temperatur anpassen
- Alle Module können autoklaviert, hocherhitzt sterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektionsmitteln oder Laborreinigern dekontaminiert werden
- Zur Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Arbeitstisch
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 9 (13 x 100 mm-Blutentnahmeröhrchen oder 5 ml-Kryofläschchen) |
| Bauweise/Design | CoolRack V13 |
| Typ | Modul für Blutentnahmeröhrchen |