Learn More
Corning™ CoolRack™ M Module für Mikrozentrifugenröhrchen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15552811
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
15 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
24 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen; SBS-kompatibel
30 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
6 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
90 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
96 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit A bis H und 1 bis 12 1
Farbe:
Grau
Grün
Orange
Bauweise/Design:
Gehäuse M15
Gehäuse M24
Gehäuse M30
Gehäuse M6
Gehäuse M90
Gehäuse M96
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15552811
Marke: Corning™ 432040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die wärmeleitenden Mikrozentrifugenröhrchenmodule kompensieren die von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden.
Platzieren Sie das CoolRack-Modul direkt auf einer Temperaturquelle zwischen -196 und >100°C und es passt sich schnell an diese Temperatur an.
  • Gewährleistet bei Kühlung, Schockgefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1°C in allen Röhrchen
  • Alle CoolRack-Module können autoklaviert, hochhitzesterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektions- oder Laborreinigungsmitteln dekontaminiert werden.
  • Zu den empfohlenen Anwendungen gehören Kühlreagenzien wie Restriktionsenzyme, dNTPs und Antikörper, alkoholfreies Trockeneis-Schockgefrieren von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben sowie die Kryoröhrchensortierung in flüssigem Stickstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Tisch
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrozentrifugenröhrchen
Aufnahmevermögen 24 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen; SBS-kompatibel
Array 4 x 6
Bauweise/Design Gehäuse M24
Typ Module für Mikrozentrifugenröhrchen