Learn More
Corning™ CoolRack™ M Module für Mikrozentrifugenröhrchen
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
15 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
24 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen; SBS-kompatibel
30 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
6 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
90 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
96 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit A bis H und 1 bis 12 1
Farbe:
Grau
Grün
Orange
Bauweise/Design:
Gehäuse M15
Gehäuse M24
Gehäuse M30
Gehäuse M6
Gehäuse M90
Gehäuse M96
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Platzieren Sie das CoolRack-Modul direkt auf einer Temperaturquelle zwischen -196 und >100°C und es passt sich schnell an diese Temperatur an.
- Gewährleistet bei Kühlung, Schockgefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1°C in allen Röhrchen
- Alle CoolRack-Module können autoklaviert, hochhitzesterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektions- oder Laborreinigungsmitteln dekontaminiert werden.
- Zu den empfohlenen Anwendungen gehören Kühlreagenzien wie Restriktionsenzyme, dNTPs und Antikörper, alkoholfreies Trockeneis-Schockgefrieren von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben sowie die Kryoröhrchensortierung in flüssigem Stickstoff.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Tisch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrozentrifugenröhrchen |
| Aufnahmevermögen | 6 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen |
| Array | 2 x 3 |
| Bauweise/Design | Gehäuse M6 |
| Typ | Module für Mikrozentrifugenröhrchen |