Learn More
VACUUBRAND™ Kühlwasserventil
Click to view available options
Spannung:
24 V
230 V
Steckertyp:
Diodenstecker
IEC-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Für CVC 2 und VARIO Pumpen |
| Steckertyp | Diodenstecker |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Kühlwasserventil |
| Spannung | 24 V |