Learn More
BRAND™ Kühlbox
Artikelnummer. 10633782 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4.5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10633782
Marke: BRAND™ 156100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuster Eisbehälter aus Polyurethan-Hartschaum, mit Deckel
  • Für Kühllagerung auf dem Labortisch
  • Hervorragende isolierende Eigenschaften
  • Robustes, achteckiges Design für verbesserte Stabilität
  • Konische Seite mit geformten Griffen und flachem Deckel für einfache Handhabung und Lagerung
  • Geeignet für chemische Desinfektion
  • Betriebstemperatur von -196°C bis +95°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Geformte Griffe und flacher Deckel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühlgerät in Tischgeräteausführung
Material Polyurethanschaum
Typ Stapelbar
Menge 1
Kapazität (metrisch) 4.5 l