Learn More
Kartell Kühlblock
Artikelnummer. 30408778
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
17.5 x 9 x 3 cm
Packungsgröße:
1 Einheit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
30408778 17.5 x 9 x 3 cm 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408778 Lieferant Kartell Lieferanten-Nr. 0370700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.00 CHF
    4.36 CHF / 1 Einheiten
    Sparen 0.64 CHF
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Kunststoffbehälter, der eine Flüssigkeit enthält, die nach dem Einfrieren dazu dient, Kühlboxen auf niedriger Temperatur zu halten. Ideal für den Transport von Röhrchen und Laborproben, da es eine konstante Temperatur aufrechterhält.
  • Polyethylen hohe Dichte
  • Polytilene (HDPE)
  • Chemisch-physikalische Daten (flüssig)
  • Geruch: praktisch geruchlos
  • Hauptkomponenten
  • Carboxymethylcellulose-Natriumsalz 1-5%.
  • Natriumchlorid < 1%
  • Natriumbenzoat < 1%
  • Konservierungsmittel, Farbstoffe und andere Nebenbestandteile < 0,1%.
  • Gültigkeit des Produkts: 10 Jahre
Spezifikation
Produkttyp Cold-Pack
Farbe Klar
Material HDPE
Abmessungen (L x B x H) 17.5 x 9 x 3 cm