Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5427 R
Die gekühlte Eppendorf Centrifuge 5427 R wurde für Forschungsanwendungen mit hohem Durchsatz entwickelt. Mit ihrem aerosoldichten 48-Platz-Rotor und dem Eppendorf QuickLock-Deckel für einfaches Öffnen und Schließen des Rotordeckels ist sie die sichere, komfortable und zuverlässige Option.
Marke: Eppendorf™ 5409000630
Beschreibung
Rotorkapazität: 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL; Eppendorf QuickLock™-Rotor für schnelles, ergonomisches DeckelschließenMax. Geschwindigkeit: 25.001 × g (16.220 rpm) Die hohe Kapazität des 48-Platz-Rotors resultiert in deutlich höherer Produktivität und spart somit wertvolle ZeitErgonomische Bedienung des komfortablen Softtouch-DeckelverschlussesTemperaturbereich von -11 °C bis 40 °CFastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen der Zentrifuge, z. B. von ∼ 23 °C auf 4 °C in nur 11 MinutenVerlängerung der Kompressorlebensdauer und Senkung des Energieverbrauchs durch Programmierungsoption, dass ECO shut-off nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden Inaktivität aktiviert wirdIntegrierter Kondensatablauf verhindert WasseransammlungAutomatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale SicherheitSpezifikation
12 x 2 ml | |
25.001 × g | |
10 in. | |
< 46 dB(A) mit Rotor F-45-48-11 | |
12.6 in. | |
-11 bis +40 °C | |
mit Rotor FA-45-12-17 | |
230V/50–60Hz (EU) | |
Centrifuge 5427 R, Drehknöpfe | |
Ja | |
EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details) | |
230 V |
16.220 U/min | |
großes LCD-Display | |
25.4 cm | |
10 s bis 9:59 h | |
31.9 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
Deckelverriegelung, stahlverstärkter Rotorraum für mehr Sicherheit, Sichtfenster zur Drehzahlauswertung, Deckel-Notentriegelung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel | |
319 × 540 × 254 mm | |
550 W | |
ja | |
50/60 Hz |
The Centrifuge 5427 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.