Learn More
Eppendorf™ 
Centrifuge 5424 R, gekühlt
Die Centrifuge 5424 und 5424 R sind der neueste Laborstandard. Mit ihrer Kapazität für 24 Gefäße und Geschwindigkeiten von bis zu 21.130 × g sind sie perfekt für alle modernen molekularbiologischen Anwendungen in Eppendorf- und PCR-Gefäßen geeignet. 
Marke:  Eppendorf™ 5404000410
Additional Details : Gewicht : 21.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825053
  • 6068.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab
07-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Maximale Rotorkapazität: 24 × 1,5/2,0 mL-Gefäße
  • Max. Geschwindigkeit: 21.130 × g (15.000 rpm)
  • OptiBowl™-Design für einen leisen Betrieb, selbst ohne Rotordeckel
  • Ergonomische Bedienung des Deckels mit nur einem Finger
  • Temperaturbereich von -10°C bis +40°C
  • Zur Reduzierung des Energieverbrauchs (40 % über Nacht) und für eine längere Lebensdauer des Kompressors wird nach 8-stündiger Nichtbenutzung ECO shut-off aktiviert (kann deaktiviert werden)
  • FastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen der Zentrifuge, z. B. von 21°C auf 4°C in nur 8 Minuten
  • Garantierte Temperatur von 4°C bei maximaler Geschwindigkeit
  • Integrierter Kondensatablauf verhindert Wasseransammlung im Rotorraum
  • Die patentierte Kompressortechnologie reduziert Vibrationen und schützt so Ihre Proben
Spezifikation
Spezifikation
Between -10 to 40°C
15,000rpm
With Rotor FA-45-24-11
Knobs
24 x 1.5/2mL vessels
Yes
230 V / 50 - 60 Hz
Refrigerated Centrifuge
Videos