Learn More
Corning™ CoolCell™ FTS30 Fläschchenbehälter zum Einfrieren von Zellen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15512781
Click to view available options
Farbe:
Grün
Orange
Rosa
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15512781
Marke: Corning™ 432007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Fläschchen erreichen ein einheitliches und reproduzierbares –1 °C/Minute-Gefrierprofil.
Der Behälter verwendet einen Festkörperkern und eine kontrollierte Mikrokonvektionstechnologie, um gleichmäßig Luft von –80°C aus dem Tiefkühlgerät durch eine Bodenbelüftung anzusaugen, die die kalte Luft gleichmäßig um jedes Fläschchen in der zentralen Kammer herum verteilt und anschließend die thermische Last von den Fläschchen durch eine obere Belüftungsklappe abzugeben.
Durch die geringe thermische Masse des einheitlich dichten quervernetzten Polyethylenschaum-Gefrierbehälters kann ein Gefriervorgang ohne einen Anstieg der lokalen Tiefkühlgerätetemperatur durchgeführt werden, was umliegende Proben schützt.
  • Für 30 1.0 bis 2.0 ml-Standard-Kryoröhrchen
  • Kontrollierte Mikro-Umluft für gleichmäßige Einfrieren von 30 Fläschchen
  • Herausnehmbares Fläschchen-Tablett für den Transfer von Proben in und aus der Gefrierkammer in einem Schritt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Material Polyethylen-Schaumstoff
Form Rund
Typ Gefrierschachtel
Aufnahmevermögen 30 (Standard 1 bis 2 ml Kryoröhrchen)
Menge 1/Packung, 1/Karton
Abmessungen (L x B) 16,5 x 11,5 cm
Länge (metrisch) 16,5 cm
Breite (metrisch) 11,5 cm
Durchmesser (metrisch) Well 12,7 mm
Gewicht (metrisch) 1 kg