Learn More
Corning™ Verlängerungsaufsatz für CoolBox™ XT System
Click to view available options
Farbe:
Grün
Orange
Rosa
Violett
Conditionnement:
1 Stück
Description
- Höhenauszug für hohe Röhrchenmodule
- Magnetisierter Kragen
- Haftet leicht auf dem Geräteboden
Spécification
Spécification
| Farbe | Grün |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Verlängerungsaufsatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erweitern Sie die Höhe, wenn Sie hohe Röhrenmodule verwenden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CoolBox XT und CoolBox 2XT |
| Menge | 1/Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 20,0 x 16,0 x 7,0 cm (7,8 x 6,2 x 2,7 in.) Innen: 14,0 x 9,4 x 7,0 cm (5,5 x 3,7 x 2,7 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,8 in. |
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 6,2 in. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido