Learn More
Corning™ Verlängerungsaufsatz für CoolBox™ XT System
Click to view available options
Farbe:
Grün
Orange
Rosa
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höhenauszug für hohe Röhrchenmodule
- Magnetisierter Kragen
- Haftet leicht auf dem Geräteboden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Typ | Verlängerungsaufsatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erweitern Sie die Höhe, wenn Sie hohe Röhrenmodule verwenden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CoolBox XT System |
| Menge | 1/Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 20,0 x 16,0 x 7,0 cm (7,8 x 6,2 x 2,7 in.) Innen: 14,0 x 9,4 x 7,0 cm (5,5 x 3,7 x 2,7 in.) |