Learn More
Corning™ CoolBox™ XT Systeme
BIOPHARMA
Zum Kühlen oder Einfrieren von Proben ohne Eis, Strom oder Batterien.
Marke:  Corning™ 432024
559.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15592791
  • 590.00 CHF / 1 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Einsetzbar für eine Vielzahl von Probenformaten und Temperaturen
  • Die modulare Bauweise ermöglicht die Aufnahme vieler Probenröhrchen und -platten
  • Ein Corning XT Cooling Tore ermöglicht die Aufbewahrung im gekühlten Zustand bis zu 16 oder im gefrorenen Zustand bis zu 8 Stunden
  • Das Risiko von Kreuzkontaminationen wird verringert
  • Systeme mit einfacher oder doppelter Kapazität lieferbar
  • Interne Kühl- oder Gefrierkerne sorgen für Kühlzeiten von 0.5 bis 4 Stunden oder das Einfrieren von Proben bei -20 bis 0°C
  • Zur Verwendung mit Trockeneis
  • Kompatibel mit Corning CoolRack™ und Corning CoolSin™ Wärmeleitenden Probenmodulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Benchtop-Kühlsystem
Kühl-Schachtel
30 Plätze
CoolBox XT
Rosa
Ermöglicht Kühlung für 16 Stunden, Einfrieren für 8 Stunden
Halter und ein Kühlkern
3 kg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer26218016 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/05/2025 Catalog Number432024
Chargennummer34815025 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/11/2023 Catalog Number432024
Chargennummer26218016 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/06/2022 Catalog Number432024
Chargennummer26218016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2022 Catalog Number432024
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CoolBox™ XT Systeme > Rosa; mit Halter und einem Kühlkern