Learn More
Corning™ CoolBox™ XT Systeme
Artikelnummer. 15572801
Click to view available options
Farbe:
Grün
Orange
Rosa
Violett
Enthält:
Halter und ein Kühlkern
Halter und zwei Kühlkerne
Kühlbox 2XT-System, Kühlgestell PCR96, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M24
Kühlbox XT-System, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M-PCR
Kühlbox XT-System, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M24
Produktlinie:
CoolBox 2XT
CoolBox XT
Kühlbox 2XT PCR-System
Kühlbox XT M24-System
Kühlbox XT PCR-Streifen-System
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15572801
Marke: Corning™ 432032
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Kühlen oder Einfrieren von Proben ohne Eis, Strom oder Batterien.
Limited quantities remain. Buy now at a deep discount.
(Discontinued: 432032; Suggested Replacement: 432022 + 432054)
Ready to Use PCR Strip CoolBox XT System CoolBox System comes complete with CoolBox, cooling core and PCR CoolRack module.
  • For use with 6 strip wells and 12 microfuge tubes (1.5 to 2.0 mL)
  • Includes: CoolBox XT System, SBS-compatible CoolRack XT M-PCR
  • Suggested application: PCR/qPCR strip well and reagent tube preparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Benchtop-Kühlsystem
Farbe Grün
Typ Cool Box
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht Kühlung für 16 Stunden, Einfrieren für 8 Stunden
Aufnahmevermögen 12 (1.5 to 2 mL Microfuge Tubes)
Enthält Kühlbox XT-System, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M-PCR
Produktlinie Kühlbox XT PCR-Streifen-System
Gewicht (metrisch) 4 kg