Learn More
Corning™ CoolBox™ XT Systeme
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15562791
Click to view available options
Farbe:
Grün
Orange
Rosa
Violett
Enthält:
Halter und ein Kühlkern
Halter und zwei Kühlkerne
Kühlbox 2XT-System, Kühlgestell PCR96, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M24
Kühlbox XT-System, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M-PCR
Kühlbox XT-System, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M24
Produktlinie:
CoolBox 2XT
CoolBox XT
Kühlbox 2XT PCR-System
Kühlbox XT M24-System
Kühlbox XT PCR-Streifen-System
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15562791
Marke: Corning™ 432021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Kühlen oder Einfrieren von Proben ohne Eis, Strom oder Batterien.
  • Einsetzbar für eine Vielzahl von Probenformaten und Temperaturen
  • Die modulare Bauweise ermöglicht die Aufnahme vieler Probenröhrchen und -platten
  • Ein Corning XT Cooling Tore ermöglicht die Aufbewahrung im gekühlten Zustand bis zu 16 oder im gefrorenen Zustand bis zu 8 Stunden
  • Das Risiko von Kreuzkontaminationen wird verringert
  • Systeme mit einfacher oder doppelter Kapazität lieferbar
  • Interne Kühl- oder Gefrierkerne sorgen für Kühlzeiten von 0.5 bis 4 Stunden oder das Einfrieren von Proben bei -20 bis 0°C
  • Zur Verwendung mit Trockeneis
  • Kompatibel mit Corning CoolRack™ und Corning CoolSin™ Wärmeleitenden Probenmodulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Benchtop-Kühlsystem
Farbe Violett
Typ Kühl-Schachtel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht Kühlung für 16 Stunden, Einfrieren für 8 Stunden
Aufnahmevermögen 30 Plätze
Enthält Halter und ein Kühlkern
Produktlinie CoolBox XT
Gewicht (metrisch) 3 kg