Learn More
Corning™ CoolBox™ XT Systeme
Click to view available options
Farbe:
Grün
Orange
Rosa
Violett
Enthält:
Halter und ein Kühlkern
Halter und zwei Kühlkerne
Kühlbox 2XT-System, Kühlgestell PCR96, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M24
Kühlbox XT-System, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M-PCR
Kühlbox XT-System, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M24
Produktlinie:
CoolBox 2XT
CoolBox XT
Kühlbox 2XT PCR-System
Kühlbox XT M24-System
Kühlbox XT PCR-Streifen-System
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einsetzbar für eine Vielzahl von Probenformaten und Temperaturen
- Die modulare Bauweise ermöglicht die Aufnahme vieler Probenröhrchen und -platten
- Ein Corning XT Cooling Tore ermöglicht die Aufbewahrung im gekühlten Zustand bis zu 16 oder im gefrorenen Zustand bis zu 8 Stunden
- Das Risiko von Kreuzkontaminationen wird verringert
- Systeme mit einfacher oder doppelter Kapazität lieferbar
- Interne Kühl- oder Gefrierkerne sorgen für Kühlzeiten von 0.5 bis 4 Stunden oder das Einfrieren von Proben bei -20 bis 0°C
- Zur Verwendung mit Trockeneis
- Kompatibel mit Corning CoolRack™ und Corning CoolSin™ Wärmeleitenden Probenmodulen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Benchtop-Kühlsystem |
| Farbe | Violett |
| Typ | Kühl-Schachtel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht Kühlung für 16 Stunden, Einfrieren für 8 Stunden |
| Aufnahmevermögen | 30 Plätze |
| Enthält | Halter und zwei Kühlkerne |
| Produktlinie | CoolBox 2XT |
| Gewicht (metrisch) | 5 kg |