Learn More
Corning™ XT Starter eisfreie Kühler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15592781
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Nur XT-Starterhalterung
XT-Halterung, XT-Kühlkern
XT-Holder, XT-Kühlkern, Kühlgestell M-PCR-Modul
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
15592781 Nur XT-Starterhalterung 1 Stück
15582781 XT-Halterung, XT-Kühlkern 1 Stück
15522791 XT-Holder, XT-Kühlkern, Kühlgestell M-PCR-Modul 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15592781 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 432015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.10 CHF
    70.61 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.49 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tischkühlsysteme mit Probenkühlung oder -einfrieren ohne Eis, Strom oder Batterien.
  • Offene Kühlplattform, die die meisten aufnehmen kann Corning CoolRack™ Und Corning CoolSink™ Module
  • Dank seines niedrigen Profils und geringen Platzbedarfs eignet es sich ideal für den Einsatz in der Dunstabzugshaube.
  • Hält Proben bis zu °vier Stunden lang °kalt (0,5 °C bis 4,0 °C).
  • Die °Temperaturanzeige von 1 °C bis 8 °C bietet visuelle Gewissheit über die korrekte Temperatur.
  • Das System kann auch mit Trockeneis verwendet werden, um eine kompakte, tragbare Schockgefrierstation für Bakterien, Viren oder Proteine zu schaffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen CoolRack und CoolSink Module
Typ Eisfreier Kühler
Farbe Purpur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühlung oder Gefrieren von Proben ohne Eis, Strom oder Batterien
Enthält Nur XT-Starterhalterung
Menge 1
Abmessungen (L x B x H) außen 16,2 x 12,1 x 6,1 cm