Learn More
Fisherbrand™ KOCHGLAS WEISS 11X60MM 1,5MM MIT R R
Ein Kochglas für den allgemeinen Laborgebrauch.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- X250 Glas
- 11 x 60 mm
- Farbe: weiß
Spezifikation
Kochglas | |
60 mm | |
250/Packung |