Learn More
Plas Labs™ Controlled Purge System
Click to view available options
Höhe (metrisch):
179 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Controlled Purge System |
| Höhe (metrisch) | 179 mm |
| Enthält | Programmable logic controller, pressure sensor, black Noryl™ housing, flow meter, solenoid valve, and push-to-seal fittings |
| Menge | Je 1 |