Learn More
Buerkle™ Close-it™ Lebensmittelkontrolle& Pharma
Artikelnummer. 15376287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
150 x 150 mm
Conditionnement:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Abmessungen (L x B) Conditionnement
15376287 150 x 150 mm 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15376287 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53033021
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Kontrolldichtung Close-it Lebensmittel und Pharmazeutika mit einem für die Verwendung mit Lebensmitteln zugelassenen Klebstoff. Verhindert zuverlässig das Auslaufen von Produkten nach der Probenahme.
  • Verhindert zuverlässig das Auslaufen von Produkten nach der Probenahme.
  • Der Klebstoff entspricht den europäischen Richtlinien für Lebensmittel.
  • Schutzschicht aus Aluminiumfolie
  • Geeignet für die Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmittelzusatzstoffen und sogar Tiefkühlprodukten. – Kurz gesagt, für alle Anwendungsbereiche, in denen Sauberkeit von besonderer Bedeutung ist.
  • Entspricht den FDA-Richtlinien
  • Besonders geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zertifizierung/Konformität FDA
Farbe blau
Material Aluminum
Bedruckbare Seiten Front
Produkttyp Kontrollversiegelung
Sterilität Non-sterile
Anzeigetext Fill-in Fields
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Form Quadratisch
Abmessungen (L x B) 150 x 150 mm
Länge (angloamerikanisch) 5.91 in.
Länge (metrisch) 150 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.91 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Gewicht (metrisch) 1,0925 kg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.