Learn More
Applied Biosystems™ Control DNA (from CEPH Individual 1347-02)
Artikelnummer. 16375262 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
180 μl
Packungsgröße:
180 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16375262 180 μl 180 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16375262 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 403062
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Enthält Kontroll-DNA in Tris-Puffer, pH 8,0 und EDTA.
Die Kontroll-DNA kann mit den Sets zur genetischen Kartierung MD10, HD5 und LD20 verwendet werden.
  • Dient als Kontroll-Template zur Überwachung der PCR-Amplifikation
  • Dient als Größenreferenz bei der Kontrolle der Gel-zu-Gel- oder Kapillar-zu-Kapillar-Variation
  • Unterstützt den Vergleich von Allelen-Größen aus verschiedenen Gelen (Allele-Binning)
  • Ermöglicht die Korrelation mit Allelfrequenzdaten aus externen Quellen wie anderen Datenbanken und Laboren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt enthält Kontroll-DNA in TRIS-Puffer, pH 8,0 und EDTA.
Format Rörchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Enthält Kontroll-Template(s)
Anzahl Reaktionen 150
Produkttyp Kontroll-DNA
Menge 180 μl
Versandbedingung Trockeneis
Spezies Human