Learn More
Applied Biosystems™ Control DNA (from CEPH Individual 1347-02)
Artikelnummer. 15899736 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
180 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15899736 180 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15899736 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 403062
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Enthält Kontroll-DNA in Tris-Puffer, pH 8,0 und EDTA.
Die Kontroll-DNA kann mit den Sets zur genetischen Kartierung MD10, HD5 und LD20 verwendet werden.
  • Dient als Kontroll-Template zur Überwachung der PCR-Amplifikation
  • Dient als Größenreferenz bei der Kontrolle der Gel-zu-Gel- oder Kapillar-zu-Kapillar-Variation
  • Unterstützt den Vergleich von Allelen-Größen aus verschiedenen Gelen (Allele-Binning)
  • Ermöglicht die Korrelation mit Allelfrequenzdaten aus externen Quellen wie anderen Datenbanken und Laboren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt enthält Kontroll-DNA in TRIS-Puffer, pH 8,0 und EDTA.
Format Rörchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Enthält Kontroll-Template(s)
Anzahl Reaktionen 150
Produkttyp Kontroll-DNA
Menge 180 μl
Versandbedingung Trockeneis
Spezies Human