Learn More
HUBER Steuerkabel
RS-232-Kabel, 3 m Länge
138.86 CHF - 502.44 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) 3 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10664217
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
9491
Steuerkabel ECS Standby – offenes Ende Steuerkabel ECS
155.82 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10676327
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
9492
EBENE – offenes Ende EBENE – offenes Ende
155.82 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10059204
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
9490
POKO-Alarm/Comgate-Unistat Steuerkabel POKO
155.82 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10616527
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
6319
CC/Rs232 15 Pol Steuerkabel
210.94 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10115742
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
6147
Befehlsmodul Steuerkabel
252.28 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10262215
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
6254
CP AIf/Offen Steuerkabel
149.46 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10579245
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
6279
CP Rs485/Offen Steuerkabel
155.82 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10255632
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
6198
Datenübertragung Steuerkabel
252.28 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15142698
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
55018
Schnittstelle PC zu seriell Steuerkabel
276.66 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10073592
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
6146
Tnt&Cc Steuerkabel
265.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10110125
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
6221
Unipump/Unistat Steuerkabel
502.44 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10569245
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
6218
CC AIF/POKO Steuerkabel Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Kabellänge: 3 m
Spezifikation
Spezifikation
3 m