Beschreibung
- Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
- Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
- Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
- Tintenstrahldruckerfähige Etiketten zur Verwendung mit dem BradyJet J4000 oder J5000 Farbetikettendrucker
- Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Kontinuierlich |
| Material | Vinyl (tintenstrahlgeeignet) |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Tintenstrahl |
| Mehr anzeigen |