Learn More
Brady™ Endlos-Vinylband für BradyJet J4000 und J5000
Artikelnummer. 17459192 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
57 mm
101 mm
152 mm
203,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
17459192 203,2 mm 1 Stück
17489182 57 mm 1 Stück
17459182 101 mm 1 Stück
17489192 152 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17459192 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 148663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 CHF
    447.03 CHF / 1 Stück
    Sparen 46.97 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
B-2595 ist ideal für Etiketten für den Innenbereich, einschließlich 5S, Sicherheit, Warnhinweise, Rohrmarkierungen, Geräte und visuelle Arbeitsplatzetiketten auf Edelstahl und glatten Oberflächen.
  • Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
  • Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
  • Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
  • Tintenstrahldruckerfähige Etiketten zur Verwendung mit dem BradyJet J4000 oder J5000 Farbetikettendrucker
  • Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Vinyl (tintenstrahlgeeignet)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Identifizierung der Gefahrenkommunikation, Lagerkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J4000 und J5000 Farbetikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle/Rolle
Menge 1 Band
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0053 Zoll
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Abmessungen (L x B) 30.48 m x 203.2 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30 m
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 203,2 mm
Alternate Part Number J50C-8000-2595