Learn More
Brady™ Endlos-Polyesterband für BradyJet J4000 und J5000
Artikelnummer. 17479192
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
57 mm
101 mm
152 mm
203,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
17479192 57 mm 1 Stück
17409192 101 mm 1 Stück
17449182 152 mm 1 Stück
17479182 203,2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17479192 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 148665
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
B-2569 ist ideal für Etiketten für den Innenbereich, einschließlich 5S, Sicherheit, Warnhinweise, Rohrmarkierungen, Geräte und visuelle Arbeitsplatzetiketten auf Edelstahl und glatten Oberflächen.
  • Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
  • Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
  • Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
  • Tintenstrahldruckerfähige Etiketten zur Verwendung mit dem BradyJet J4000 oder J5000 Farbetikettendrucker
  • Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polyester (tintenstrahlgeeignet)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Identifizierung der Gefahrenkommunikation, Lagerkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J4000 und J5000 Farbetikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle/Rolle
Menge 1 Band
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0047 in.
Dicke (metrisch) 0,11 mm
Abmessungen (L x B) 30.48 m x 57.15 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30 m
Breite (angloamerikanisch) 2,25 in.
Breite (metrisch) 57 mm
Alternate Part Number J50C-2250-2569