Learn More
Brady™ Kontinuierliches Papierband für J2000 Drucker
Artikelnummer. 17180461
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
50,80 mm
76,20 mm
101,60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
17180461 50,80 mm 1 Stück
17190461 76,20 mm 1 Stück
17100471 101,60 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17180461 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 151133
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Material der B-2550 Papieretiketten ist bei Bedarf für den Vollfarbdruck mit dem BradyJet J2000 Farbetikettendrucker in Ihrem Betrieb erhältlich.
  • Zur Verwendung mit dem BradyJet J2000 Farbetikettendrucker
  • Das Etikett ist eine wirtschaftliche Lösung für die Univeralbeschriftung mit einer begrenzten Lebensdauer
  • Ist zur Kennzeichnung von Verpackungen geeignet
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Papier
Bedruckbare Seiten Vorderseite
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Klebeband
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J2000 Farbetikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Etikett/Beutel
Menge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0069 in.
Dicke (metrisch) 0,175 mm
Abmessungen (L x B) 30.48 m x 50.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 30,48 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50,80 mm
Gewicht (metrisch) 259 g
Alternate Part Number J20C-2000-2550